Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


301248-100G 301248-500G 301248-5G
SIAL301248-100GEA 197 EUR InStock
SIAL301248-100G SIAL301248-500G SIAL301248-5G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin, Sigma-Aldrich®
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin


Formel: C₁₅H₃₃NO₆
MDL Number: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge