Phenyl-2-pyridylketonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301884-5G
SIAL301884-5GEA 63.7 EUR InStock
SIAL301884-5G
Phenyl-2-pyridylketonoxim, Sigma-Aldrich®
Phenyl-2-pyridylketonoxim
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00006310
CAS-Nummer: 1826-28-4
EINECS: 217-374-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge