Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

301930-1KG 301930-25G 301930-3KG
SIAL301930-1KGEA 113 EUR InStock
SIAL301930-1KG SIAL301930-25G SIAL301930-3KG
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol


Formel: C₅H₁₀Br₂O₂
MW: 261.94 g/mol
Siedepunkt: 371
Melting Pt: 107…109 °C
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004688
CAS-Nummer: 3296-90-0
EINECS: 221-967-7
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge