Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butyllithium 2 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

302120-100ML 302120-800ML
SIAL302120-100MLEA 81.4 EUR InStock
SIAL302120-100ML SIAL302120-800ML
Butyllithium 2 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium


Formel: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Melting Pt: -76
Dichte: 0.765
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge