(R)-(+)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
303461-1G
SIAL303461-1GEA 135 EUR InStock
SIAL303461-1G
(R)-(+)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
CAS-Nummer: 1117-61-9
EINECS: 214-250-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge