Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhexafluoroaluminat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

305499-500G
SIAL305499-500GEA 53.5 EUR InStock
SIAL305499-500G
Natriumhexafluoroaluminat, Sigma-Aldrich®
Natriumhexafluoroaluminat


Formel: AlF₆Na₃
Melting Pt: 977 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003507
CAS-Nummer: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge