Sodium hexametaphosphate ≥96%, kristallin +200 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
305553-1KG
SIAL305553-1KGEA 69.1 EUR InStock
SIAL305553-1KG
Sodium hexametaphosphate ≥96%, kristallin +200 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium hexametaphosphate
Formel: (NaO₃P)n
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134118
CAS-Nummer: 68915-31-1
EINECS: 272-808-3
Merck Index: 12,08814
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge