3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
305774-100ML
SIAL305774-100MLEA 51.1 EUR InStock
SIAL305774-100ML
3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,849 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002936
CAS-Nummer: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge