Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriummetasilicat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

307815-1KG 307815-25G
SIAL307815-1KGEA 69.2 EUR InStock
SIAL307815-1KG SIAL307815-25G
di-Natriummetasilicat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat


Formel: Na₂O₃Si
Melting Pt: ∼72,2 °C
Dichte: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003492
CAS-Nummer: 6834-92-0
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08788
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge