α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
310867-5G
SIAL310867-5GEA 118 EUR InStock
SIAL310867-5G
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Melting Pt: 160
MDL Number: MFCD00010322
CAS-Nummer: 115029-24-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge