1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
322342-5G
SIAL322342-5GEA 81.1 EUR InStock
SIAL322342-5G
1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethoxy-5-fluorbenzol
Formel: C₈H₉FO₂
MDL Number: MFCD00012445
CAS-Nummer: 52189-63-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge