4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324248-5G
SIAL324248-5GEA 60.3 EUR InStock
SIAL324248-5G
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₅BrO₃
MDL Number: MFCD00006927
CAS-Nummer: 81-86-7
EINECS: 201-382-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge