Lanthan(III)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
325767-100G
SIAL325767-100GEA 80 EUR InStock
SIAL325767-100G
Lanthan(III)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)carbonat Hydrat
Formel: La₂(CO₃)₃.xH₂O
MW: 457.85 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00011069
CAS-Nummer: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge