Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclopentancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

328316-25G 328316-5G
SIAL328316-25GEA 0 EUR InStock
SIAL328316-25G SIAL328316-5G
Cyclopentancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclopentancarbonsäurechlorid


Formel: C₆H₉ClO
MW: 132.59 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C (20 hPa)
Dichte: 1.1002 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001370
CAS-Nummer: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge