4-Cyan-4'-pentylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328510-1G
SIAL328510-1GEA 208 EUR InStock
SIAL328510-1G
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-pentylbiphenyl
Formel: C₁₈H₁₉N
MDL Number: MFCD00036350
CAS-Nummer: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge