Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3-Bromcyclohexen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333549-10ML 333549-250ML 333549-50ML
SIAL333549-10MLEA 82.7 EUR InStock
SIAL333549-10ML SIAL333549-250ML SIAL333549-50ML
(±)-3-Bromcyclohexen, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromcyclohexen


Formel: C₆H₉Br
MW: 161.04 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.389 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00013775
CAS-Nummer: 1521-51-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge