Iridium(IV)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334480-500MG
SIAL334480-500MGEA 144 EUR InStock
SIAL334480-500MG
Iridium(IV)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV)chlorid Hydrat
Formel: Cl₄Ir·xH₂O
MW: 334.03 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150243
CAS-Nummer: 207399-11-9
EINECS: 233-048-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge