Triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338389-5G
SIAL338389-5GEA 35.4 EUR InStock
SIAL338389-5G
Triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphonium bromide
Formel: C₁₈H₁₆BrP
MDL Number: MFCD00035107
CAS-Nummer: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge