5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342157-500MG
SIAL342157-500MGEA 0 EUR InStock
SIAL342157-500MG
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge