Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

359173-10G 359173-2G
SIAL359173-10GEA 101 EUR InStock
SIAL359173-10G SIAL359173-2G
Tetrabutylammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumnitrat


Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304.47 g/mol
Melting Pt: 116…120 °C
MDL Number: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge