Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥98% (durch GC), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

359505-1ML 359505-5ML
SIAL359505-1MLEA 92.5 EUR InStock
SIAL359505-1ML SIAL359505-5ML
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥98% (durch GC), Sigma-Aldrich®
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
7-Methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene is a soluble amine base. It forms 1:1 complexes with 4-nitrophenyl[bis(diethylsulfonyl)]methane and phenyl[bis(diethylsulfonyl)]methane.

Used in microwave-promoted, palladium-catalysed C-N bond-forming reactions with aryl/heteroaryl nonaflates and amines also used as strong base to investigate the podand solvents, tris(oxaalkyl)phenylsilanes and tris(oxaalkyl)phosphates.

Synonyms: 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-1-methyl-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, MTBD.


Formel: C₈H₁₅N₃
MW: 153.23 g/mol
Siedepunkt: 75...79 °C (0.1 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 1.067 g/ml (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00043004
CAS-Nummer: 84030-20-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98%
Refractive index n20/D 1,537 (lit.)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge