N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359793-5G
SIAL359793-5GEA 107 EUR InStock
SIAL359793-5G
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysin, Sigma-Aldrich®
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysin
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280.3 g/mol
MDL Number: MFCD00038204
CAS-Nummer: 2212-75-1
EINECS: 218-662-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge