Calcium-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
362964-25G
SIAL362964-25GEA 200 EUR InStock
SIAL362964-25G
Calcium-2-ethylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Calcium-2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀CaO₄
MDL Number: MFCD00014001
CAS-Nummer: 136-51-6
EINECS: 205-249-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge