α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
365815-5G
SIAL365815-5GEA 37.2 EUR InStock
SIAL365815-5G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 19
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040772
CAS-Nummer: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge