4-Methyl-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
367699-100ML
SIAL367699-100MLEA 140 EUR InStock
SIAL367699-100ML
4-Methyl-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024540
CAS-Nummer: 119-10-8
EINECS: 204-296-4
UN: 2446
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge