Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥94,0% stabilisiert, Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) 200 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

370932-18L 370932-1L
SIAL370932-18LEA 827 EUR InStock
SIAL370932-18L SIAL370932-1L
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥94,0% stabilisiert, Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate)
Hydroxypropyl acrylates may be used for the synthesis of a number of acrylates. The presence of both vinyl and hydroxyl allows copolymerization of the acrylate with vinyl monomers as well as with di- or polyisocyanates, anhydrides, or epoxides.

Hydroxypropyl acrylate, mixture of isomers contains 200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor.


Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 77 °C (5 mmHg) (l)
Dichte: 1,044 g/ml (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
MDL Number: MFCD04113589
CAS-Nummer: 25584-83-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Colour Colourless
Form Liquid
Infrared spectrum Conforms to structure
Assay 95%
Mixture of isomers MEHQ as inhibitor 180 – 220 ppm
Vapor density (vs air) 4,5
Refractive index n20/D 1,445 (l)
Density (25 °C) 1,044 g/ml

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge