2,2,2-Trifluorethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
373761-25G
SIAL373761-25GEA 52.4 EUR InStock
SIAL373761-25G
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
Formel: C₆H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00013576
CAS-Nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge