Dinatriumtetrachloropalladat ≥99,995% (Metall-Basis), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379808-1G
SIAL379808-1GEA 117 EUR InStock
SIAL379808-1G
Dinatriumtetrachloropalladat ≥99,995% (Metall-Basis), Sigma-Aldrich®
Dinatriumtetrachloropalladat
Formel: Cl₄Na₂Pd
MDL Number: MFCD00003487
CAS-Nummer: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge