5-Brompentylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
387843-25ML
SIAL387843-25MLEA 118 EUR InStock
SIAL387843-25ML
5-Brompentylacetat, Sigma-Aldrich®
5-Brompentylacetat
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MDL Number: MFCD00039204
CAS-Nummer: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge