5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
388513-1G
SIAL388513-1GEA 269 EUR InStock
SIAL388513-1G
5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon, Sigma-Aldrich®
5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₄
MDL Number: MFCD00001685
CAS-Nummer: 475-38-7
EINECS: 207-495-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge