Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
392081-5G
SIAL392081-5GEA 200 EUR InStock
SIAL392081-5G
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphin
Formel: C₂₇H₃₃O₉P
MDL Number: MFCD00145467
CAS-Nummer: 91608-15-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge