3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
393533-10G
SIAL393533-10GEA 46.1 EUR InStock
SIAL393533-10G
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD00014026
CAS-Nummer: 495-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge