Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylamin 2 mol/l THF, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


395056-100ML 395056-800ML
SIAL395056-100MLEA 86.2 EUR InStock
SIAL395056-100ML SIAL395056-800ML
Methylamin 2 mol/l THF, Sigma-Aldrich®
Methylamin


Formel: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Siedepunkt: 48
Melting Pt: -92.5
Dichte: 0.7
Flash-Pt: 157
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge