Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Dimethylbarbitursäure 99,0 Titrimetric, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

39565-50G 39565-250G
SIAL39565-50GEA 70 EUR InStock
SIAL39565-50G SIAL39565-250G
1,3-Dimethylbarbitursäure 99,0 Titrimetric, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbitursäure


Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006675
CAS-Nummer: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Faint Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity 0,5 gin 10 ml H20 hot)) Clear
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (HPLC) ≥99.0 %
Purity (Titration by NAOH) 99.0 - 101.0 %
Residue on Ignition ≤0.10%
Initial Melting Point ≥121 °C
Final Melting Point ≤123 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge