Hafnium(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399868-25G
SIAL399868-25GEA 0 EUR InStock
SIAL399868-25G
Hafnium(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV)fluorid
Formel: F₄Hf
MDL Number: MFCD00016127
CAS-Nummer: 13709-52-9
EINECS: 237-258-0
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge