Lithiumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400939-100G
SIAL400939-100GEA 73.6 EUR InStock
SIAL400939-100G
Lithiumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lithiumtitanat
Formel: Li₂O₃Ti
MW: 109.76 g/mol
MDL Number: MFCD00016181
CAS-Nummer: 12031-82-2
EINECS: 234-759-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge