Methyltetrahydropyran-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40199-50ML
SIAL40199-50MLEA 118 EUR InStock
SIAL40199-50ML
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144.1684 g/mol
MDL Number: MFCD01075170
CAS-Nummer: 110238-91-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge