(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40241-1ML
SIAL40241-1MLEA 371 EUR InStock
SIAL40241-1ML
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin
Formel: C₁₄H₁₉FeN
MDL Number: MFCD00066272
CAS-Nummer: 31886-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge