Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
403393-1G
SIAL403393-1GEA 77.4 EUR InStock
SIAL403393-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II)
Formel: C₂₂H₃₈NiO₄
MW: 425.23 g/mol
MDL Number: MFCD00192348
CAS-Nummer: 14481-08-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge