2,3,4-Trimethyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
406082-1G
SIAL406082-1GEA 57.5 EUR InStock
SIAL406082-1G
2,3,4-Trimethyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
Formel: C₈H₁₆
MDL Number: MFCD00059214
CAS-Nummer: 565-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge