10-Undecinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
406546-5G
SIAL406546-5GEA 95.1 EUR InStock
SIAL406546-5G
10-Undecinsäure, Sigma-Aldrich®
10-Undecynoic acid
Formel: C₁₁H₁₈O₂
MDL Number: MFCD00014389
CAS-Nummer: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge