N-Methylphthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
407992-5G
SIAL407992-5GEA 45.6 EUR InStock
SIAL407992-5G
N-Methylphthalimid, Sigma-Aldrich®
N-Methylphthalimid
Formel: C₉H₇NO₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 134 °C
MDL Number: MFCD00023063
CAS-Nummer: 550-44-7
EINECS: 208-982-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge