Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

408395-25ML
SIAL408395-25MLEA 39.1 EUR InStock
SIAL408395-25ML
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat), Sigma-Aldrich®
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat)


Formel: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
MW: 134.18 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00029888
CAS-Nummer: 4137-10-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Light Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid or Viscous Liquid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M 89.0 - 111.0 %
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge