2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
419648-5G
SIAL419648-5GEA 58 EUR InStock
SIAL419648-5G
2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
MDL Number: MFCD00019442
CAS-Nummer: 2460-77-7
EINECS: 219-552-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge