Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Siliciumdioxid 30% (w/w) in Wasser, kolloidal, LUDOX® AS-30, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

420832-1L
SIAL420832-1LEA 49.8 EUR InStock
SIAL420832-1L
Siliciumdioxid 30% (w/w) in Wasser, kolloidal, LUDOX® AS-30, Sigma-Aldrich®
Siliciumdioxid


Formel: SiO₂
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Suspension
Tradename Ludox AS-30 Confirmed
Specific Gravity (60 °F) 1.197- 1.215
pH (25 °C) 9.1 - 9.7
Viscosity (25 °C) max. 30.0 cps
Silica (SiO₂) 29.0- 31.0 %
Ratio: SiO₂/NH₃ 88- 128
Surface Area: m²/g 198- 258
Sulfate as Na₂SO₄ max. 0.02%
Chloride Content as NaCl max. 0.01 %
Miscellaneous Assay (Transmission) min. 62%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge