(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
421626-5G
SIAL421626-5GEA 23.6 EUR InStock
SIAL421626-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00144533
CAS-Nummer: 74163-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge