4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422231-1G
SIAL422231-1GEA 38.7 EUR InStock
SIAL422231-1G
4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)benzamidoxim
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00085175
CAS-Nummer: 56935-71-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge