Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

434388-10G 434388-25G 434388-5G
SIAL434388-10GEA 136 EUR InStock
SIAL434388-10G SIAL434388-25G SIAL434388-5G
Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®
Toluol-[D8]


Formel: C₆D₅CD₃
MW: 100.08 g/mol
Siedepunkt: 110
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge