Mangan(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439738-2G
SIAL439738-2GEA 168 EUR InStock
SIAL439738-2G
Mangan(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)iodid
Formel: I₂Mn
MW: 308.75 g/mol
Melting Pt: 638
Dichte: 5.04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016225
CAS-Nummer: 7790-33-2
EINECS: 232-201-6
Merck Index: 12,05772
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge