Ethyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440574-50ML
SIAL440574-50MLEA 87.4 EUR InStock
SIAL440574-50ML
Ethyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Ethyltriethoxysilan
Formel: C₈H₂₀O₃Si
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9207 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00026754
CAS-Nummer: 78-07-9
EINECS: 201-080-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge